Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes Beta-2 Mikroglobulin (B2M)
Artikelnummer. 15404913
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15404913
Marke: Invitrogen™ EHB2M
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Human Beta 2-Microglobulin (Hu B2M) ELISA quantitates Hu B2M in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu B2M. Principle of the method The Human B2M solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Beta-2-Mikroglobulin (B2M) ist ein 12 - 14 kDa-Protein, das eine Untereinheit des Haupthistokompatibilitätskomplexes (MHC) Klasse I ist. Humanes Beta-2-Mikroglobulin, das mit HLA-Klasse-I-Antigenen assoziiert ist, wird auf vielen Zelltypen exprimiert, einschließlich Lymphozyten, Thymozyten, Monozyten, Granulozyten, Thrombozyten, Endothelzellen und Epithelzellen, ist jedoch bei Erythrozyten nicht vorhanden. Beta-2-Mikroglobulin findet sich auch in freier Form im Plasma. Die Aminosäuresequenz von Beta-2-Mikroglobulin ist homolog zu den konstanten Bereichen von leichten und schweren Immunglobulinketten, die überwiegend eine Beta-Faltblatt-Struktur aufweisen. Das Protein ist ubiquitär im Zytoplasma exprimiert und an der Antigenverarbeitung und -präsentation beteiligt. Beta-2-Mikroglobulin spielt auch eine Rolle bei der TCR-Signalisierung und der nachgeschalteten Signalisierung in naiven CD8+-Zellen. Beta2-Microglobulin wird durch das B2M-Gen auf Chromosom 15 kodiert. Eine Mutation im Beta-2-Mikroglobulin-Gen führt nachweislich zu einer hyperkatabolen Hypoproteinämie. Die Beta-2-Mikroglobulin-Spiegel können zur Beurteilung der Nierenfunktion bei Nierentransplantationspatienten verwendet werden. Beta-2-Mikroglobulin kann als prognostischer Marker für HIV-Infektionen verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P61769
Assay-Bereich 15.6 bis 1000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 6 pg/mL
Kalibrierbereich 6 bis 1000 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie MHC-Proteine (Haupthistokompatibilitätskomplex)
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes B2M. Weitere Spezies sind noch nicht bestimmt.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 567
Gensymbol IMD43
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Immunologie
Probenvolumen Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym CDABP0092
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min