missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Beta-2-microglobulin (B2M) Human ProcartaPlex™ Simplex Kit

Artikelnummer. 17470713
Change view
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17470713 96 Tests 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17470713 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EPX01012414901

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das Human Beta-2-Mikroglobulin (B2M) Simplex ProcartaPlex-Kit dient zur Messung des Proteins Beta-2-Mikroglobulin (B2M) und ist mit anderen Simplex-Kits kombinierbar, sodass Benutzer ihr eigenes Multiplex-Panel zur Nutzung mit der Luminex xMAP Technologie für die Proteindetektion/-quantifizierung erstellen können.

  • Das Human Beta-2-Mikroglobulin (B2M) Simplex ProcartaPlex-Kit misst das Beta-2-Mikroglobulin (B2M)-Protein
  • So konzipiert, dass es mit anderen Simplex-Kits kombinierbar ist, sodass Benutzer ihr eigenes Multiplex-Panel erstellen können, das die Luminex xMAP Technologie für die Proteinerkennung und -quantifizierung verwendet
  • Bei Kombination mehrerer Simplex-Kits (d. h. wenn kein vorkonfiguriertes Multiplex-Panel verwendet wird), wird für jede Assay-Platte unabhängig von der Plex-Größe nur ein Pufferkit (EPX010-10420-901) benötigt.
  • Die empfohlene Probenvorverdünnung für Serum- und Plasmaproben beträgt 1:100

Über ProcartaPlex-Assays für die Luminex-Plattform

  • ProcartaPlex-Immunassays basieren auf den Prinzipien eines Sandwich-ELISA
  • Sie verwenden zwei hochspezifische Antikörper, die an verschiedene Epitope eines Proteins gebunden sind, um alle Proteinziele gleichzeitig mit einem Luminex-Instrument zu quantifizieren
  • ProcartaPlex Multiplex-Assays erfordern nur 25 μl Plasma oder Serum oder 50 μl Zellkulturüberstand
  • Analysierte Ergebnisse können in nur vier Stunden erzielt werden
  • Als Panel nach dem höchsten Industriestandard validiert, einschließlich Proteinzielkombinierbarkeit und Kreuzreaktivitätstests
  • Panel sind in verschiedenen Formaten für sechs Spezies erhältlich (Mensch, Maus, Ratte, nichtmenschlicher Primat, Schwein und Hund)
  • Bewährte Luminex Technologie ist eine hoch referenzierte Multiplexing-Plattform zur Proteindetektion und -quantifizierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Simplex-Kit
Menge 96 Tests
Spezies Human
Combinability Kombinierbar
Bead-Region 21
Assay-Empfindlichkeit: Siehe Analysezertifikat
Assay-Bereich Siehe Analysezertifikat
Format Simplex-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminex Geräte
Gen Beta-2-Mikroglobulin
Gen-Alias IMD43
Gen-ID (Entrez) 567
Gensymbol B2M
Interassay-VK Weniger als 15 %
Intraassay-VK Weniger als 15 %
Produktlinie ProcartaPlex
Protein Beta-2-Mikroglobulin
Probentyp Serum, Plasma, Zellkulturüberstände
Probenvolumen Serum/Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl
UniProt-ID P61769
Inhalt und Lagerung • 1 Fläschchen Capture Beads (50x)
• 1 Fläschchen biotinylierter Nachweisantikörper (50x)
• 2 Fläschchen Human-Standardgemisch 8 (gefriergetrocknet)
• 1 Flasche universeller Assaypuffer

Bei 2  bis 8 °C lagern.
Research Area Oncology, Toxicology
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.