Learn More
Invitrogen™ beta-2 Microglobulin Monoclonal Antibody (B2M-01)
Beschreibung
This antibody reacts with soluble beta2-microglobulin. Beta2M is a 12 kDa Ig like glycoprotein expressed on lymphocytes, thymocytes, monocytes, granulocytes, platelets, endothelial cells and epithelial cells. It is absent on erythrocytes. It will not cross-react with mouse, rabbit, canine, chicken or bovine. Western Blot: Both reducing and non-reducing conditions. Non-reducing conditions preferred; RIA: Use at an assay dependent concentration. The dissociation constant of the antibody soluble beta2-microglobulin is 1.5 x 10^-8 mol/L as determined by competitive RIA.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | beta-2 Microglobulin |
| Anwendungen | ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | B2M-01 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 15mM sodium azide; pH 7.4 |
| Gen | B2m |
| Gen-Zugriffsnummer | P61769 |
| Gen-Alias | B2m; B2-microglobulin; b2m-W01; b2m-W03; b2m-Z01; b2m-Z02; b2m-Z03; Beta 2 microglobin; Beta 2 microglobulin; beta 2-microglobulin; beta chain of MHC class I molecules; Beta2 microglobulin; beta-2 microglobulin; beta-2 microglobulin preprotein; beta2m; beta2-m; beta-2-microglobin; beta-2-microglobulin; beta-2-microglobulin C-terminal fragment (55 AA); Beta-2-microglobulin form pI 5.3; B-F; CDABP0092; HDCMA22P; IMD43; Lactollin; Ly-m11; MHC Class I; microglobulin beta-2; Orla-B2m |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.