Learn More
beta 2-Microglobulin, Rabbit anti-Human, Clone: BBM.1, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
251.00 € - 655.00 €
Spezifikation
| Antigen | beta 2-Microglobulin |
|---|---|
| Klon | BBM.1 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Verdünnung | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18378910
|
Novus Biologicals
NBP2-81045-0.025MG |
0.025 mg |
251.00 €
25 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18377100
|
Novus Biologicals
NBP2-81045-0.2MG |
0.2 mg |
655.00 €
0.20 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
beta 2-Microglobulin Monoclonal specifically detects beta 2-Microglobulin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Spezifikation
| beta 2-Microglobulin | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Adaptive Immunity, Cancer, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology | |
| PBS | |
| 567 | |
| Molt 4, a human T cell line. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| BBM.1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| beta chain of MHC class I molecules, beta-2-microglobin, beta-2-microglobulin | |
| B2M | |
| IgG κ | |
| Protein A purified | |
| Binds human beta 2-Microglobulin, a component of MHC class I molecules, which are present on all nucleated cells (excludes red blood cells) and involved in the presentation of peptide antigens to the immune system. |