Learn More
Fisherbrand™ Beta Bin - 20L, 1/Cs, MA: CSR-B20
Product Code. 12307117 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
20 l
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Fassungsvermögen Unit Size
12307117 20 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 12307117
Verfügbar ab: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Strahlenschutzboxen mit Klappdeckel und drehbaren Abdeckungen in der Mitte, die ideal zum Schutz vor Beta- oder Gammastrahlung sind.
  • Beta – 20 l – (38 x 21.5 x 23.5 cm), zur Verwendung mit CSR-BAG5
  • Strahlenschutzboxen, mit Klappdeckel und zentralen schwenkbaren Abdeckungen, Beta Box/Gamma Box
  • Diese Boxen haben ein zentrales Loch, das mit einem Klappdeckel verschlossen ist. Dadurch wird die Strahlenbelastung während des Pipettierens reduziert.
  • Erhältlich für den Schutz vor Gamma- oder Beta-Strahlung.
  • Hergestellt mit Klappdeckeln und nimmt austauschbare Einsätze für Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universal-, Kryo- und Falcon Röhrchen auf.
  • Ebenfalls erhältlich ist eine Reihe von Stand- und Tischbehältern mit rutschfesten Füßen und Klappdeckeln, die eine ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung von radioaktiven Abfällen oder Radioisotopen sind.
  • Sowohl die Beta- als auch die Gamma-Lagerbehälter sind in fünf Größen erhältlich. Die beiden größten Behältermodelle sind mit Rollen für den einfachen Transport ausgestattet.
  • Optional können auch strapazierfähige Tüten mit Kordelzug erworben werden
Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Lagerung radioaktiver Stoffe
Höhe (metrisch) 400 mm
Produkttyp Strahlenbehälter
Breite (metrisch) 235 mm
Fassungsvermögen 20 l