Learn More
Fisherbrand™ Betastrahlenschutzbehäter
Artikelnummer. 12367107 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
122 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
12367107 122 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12367107
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt mit Klappdeckeln und austauschbaren Einsätzen, die Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalröhrchen, Kryotubes und Falcon-Röhrchen aufnehmen. Dienen als ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung radioaktiver Abfälle oder Radioisotope.
  • Strahlengeschützte große Beta-Lagerbehälter mit Rädern
  • Beta – 122L mit Rädern – (74 x 41 x 41 cm), Verwendung mit Tasche CSR-BAG6
  • Cleaver Scientific Die Aufbewahrungsboxen sind mit Klappdeckeln ausgestattet und bieten Platz für austauschbare Einsätze zur Aufnahme von Mikrozentrifugenröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalröhrchen, Kryoröhrchen und Falcon-Röhrchen.
  • Unser Sortiment an Steh- und Tischbehältern mit rutschfesten Füßen und Klappdeckeln ist ideal für die kurzfristige Lagerung von radioaktiven Abfällen oder Radioisotopen.
  • Sowohl die Beta- als auch die Gamma-Lagerbehälter sind in fünf Größen erhältlich. Die beiden größten Behältermodelle sind mit Rollen für den einfachen Transport ausgestattet.
  • Optional können auch strapazierfähige Tüten mit Kordelzug erworben werden
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Bringen Sie die auswechselbaren Einsätze zum Halten von Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalflaschen, CryoTubes und konischen Zentrifugenröhrchen an.
Höhe (metrisch) 760 mm
Produkttyp Strahlenbehälter
Breite (metrisch) 426 mm
Fassungsvermögen 122 L