missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta-Actin Antibody (CL3868) [Biotin], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30300220 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30300220 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30300220

Lieferant: Novus Biologicals NBP276481B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

beta-Actin Monoclonal antibody specifically detects beta-Actin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen beta-Actin
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL3868
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias ACTB, actin, beta, actin, cytoplasmic 1, B-Actin, Beta Actin, beta cytoskeletal actin, Beta-actin, BRWS1, I(2)-Actin, PS1TP5-binding protein 1, PS1TP5BP1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P60709, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Loading Controls, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 60
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.