missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
beta Actin Rabbit anti-Human, Mouse, Non-human primate, Rat, Zebrafish, Polyclonal, Proteintech
Alle ansehen Proteintech ProdukteBeschreibung
This antibody was generated against N-terminal region of human beta actin protein and can cross-react with other actins.
The product encoded by this gene belongs to the actin family of proteins, which are highly conserved proteins that play a role in cell motility, structure and integrity. Alpha, beta and gamma actin isoforms have been identified, with alpha actins being a major constituent of the contractile apparatus, while beta and gamma actins are involved in the regulation of cell motility. This actin is an alpha actin that is found in skeletal muscle. Mutations in this gene cause nemaline myopathy type 3, congenital myopathy with excess of thin myofilaments, congenital myopathy with cores, and congenital myopathy with fiber-type disproportion, diseases that lead to muscle fiber defects.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | beta Actin |
| Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.43 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | ACTA1 |
| Gen-Zugriffsnummer | P60709, P60710, P60711, P62736, P62737, P62738, P63259, P63260, P63261, P63267, P63268, P63269, P68032, P68033, P68035, P68133, P68134, P68136 |
| Gen-Alias | ACTB, Actin, actin, beta, Actin, cytoplasmic 1, B actin, Beta actin, F actin, PS1TP5BP1, beta actin |
| Gensymbole | Acta1, acta1b, acta2, ACTB, actb1, Actc1, actc1b, Actg1, Actg2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?