Learn More
beta-Alanin-Benzylester-p-Toluolsulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482938
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11482938 50 g 50 Gramm
11472938 10 g 10 Gramm
11492938 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482938 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18650.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 27019-47-2 | C10H14NO2 | 180.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 27019-47-2
Summenformel C10H14NO2
Molekulargewicht (g/mol) 180.23
MDL-Nummer MFCD00039061
InChI-Schlüssel CANCPUBPPUIWPX-UHFFFAOYSA-O
Synonym beta-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate, beta-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, h-beta-ala-obzl.tosoh, h-beta-ala-obzl tos, benzyl 3-aminopropanoate 4-methylbenzenesulfonate, betaala-obzl.tosoh, pubchem12070, acmc-209gum, h-, a-ala-obzl.tosoh, h-ala-obzl p-tosylate
PubChem CID 13502100
SMILES [NH3+]CCC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Chemischer Name oder Material beta-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate
Schmelzpunkt 138°C to 139°C
IUPAC-Name Benzyl 3 -Aminopropanoat;4-Methylbenzolsulfonsäure
Menge 50 g
Formelmasse 351.42
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.