Learn More
beta-Alanin-tert-Butylester-Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451509
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15451509 5 g 5 Gramm
15461509 25 g 25 Gramm
15471509 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15451509
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64346.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 58620-93-2 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Useful intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nützliches Zwischenprodukt für die pharmazeutische und organische Synthese.
Löslichkeit
Klare Lösung (0.3 g in 2 ml MeOH).
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58620-93-2
Summenformel C7H16ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.66
MDL-Nummer MFCD00058258
InChI-Schlüssel DOMTZTVJNZKUNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-aminopropanoate hydrochloride, h-beta-ala-otbu.hcl, beta-alanine tert-butyl ester hydrochloride, h-beta-ala-otbu hcl, beta-alanine t-butyl ester hydrochloride, 3-amino-propionic acid tert-butyl ester hydrochloride, h-?-ala-otbu.hcl, h-, a-ala-otbu.hcl, h-beta-ala-otbu hydrochloride, tert-butyl 3-aminopropanoate-hcl
PubChem CID 16218890
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-Aminopropanoathydrochlorid
SMILES Cl.CC(C)(C)OC(=O)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 167°C to 169°C
Strukturformel H2NCH2CH2COOC(CH3)3·HCl
Beilstein 6660122
Löslichkeitsinformationen Clear solution (0.3g in 2ml MeOH).
Menge 5 g
Formelmasse 181.66
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest