Learn More
beta Amyloid Antibody (CNTO 2125) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28180JF669
Produktkod. 30163852
  • 419.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
beta Amyloid Monoclonal antibody specifically detects beta Amyloid in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
beta Amyloid
Monoclonal
Janelia Fluor 669
Abeta, Amyloid beta, beta-amyloid peptide
Amyloid Beta
0.1 mL
Alzheimers Research, Apoptosis, Cardiovascular Biology, Cell Cycle and Replication, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction
351
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
CNTO 2125
50mM Sodium Borate
Human
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.