missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
beta Amyloid Antibody (donanemab) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Beschreibung
beta Amyloid Monoclonal antibody specifically detects beta Amyloid in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | beta Amyloid |
| Anwendungen | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | donanemab |
| Konjugat | Janelia Fluor 525 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | Abeta, Amyloid beta, beta-amyloid peptide |
| Wirtsspezies | Human |
| Immunogen | Amyloid Beta |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?