missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
beta Amyloid Antibody (Merck anti-Amyloid beta 19.3), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-27980JF549
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
beta Amyloid Monoclonal antibody specifically detects beta Amyloid in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
| beta Amyloid | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| Abeta, Amyloid beta, beta-amyloid peptide | |
| Amyloid Beta | |
| 0.1 mL | |
| Alzheimers Research, Apoptosis, Cardiovascular Biology, Cell Cycle and Replication, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction | |
| 351 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Merck anti-Amyloid beta 19.3 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur