Learn More
beta-Arrestin 2 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18412966 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18412966 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18412966
Marke: Novus Biologicals NBP224569C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
beta-Arrestin 2 Polyclonal antibody specifically detects beta-Arrestin 2 in Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Chicken, Equine, Primate, Xenopus, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen beta-Arrestin 2
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 650
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias ARB2, ARR2, arrestin 3, Arrestin beta-2, arrestin, beta 2, BARR2, beta-arrestin-2, DKFZp686L0365
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A peptide sequence corresponding to an area between amino acids 1 and 50 of human ARRB2 was used as the immunogen for the antibody, Gen Bank no. gb:ABG47460.1.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 409
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG