missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta B1 Crystallin Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18622691 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18622691 0.02 mL 0.02 Milliliter
18636520 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18622691

Marke: Novus Biologicals NBP2924120.02ml

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

beta B1 Crystallin Polyclonal antibody specifically detects beta B1 Crystallin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen beta B1 Crystallin
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:1000
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gen-Alias Beta-B1 crystallin, beta-crystallin B1, CATCN3, crystallin, beta B1, eye lens structural protein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-252 of human CRYBB1 (NP_001878.1). MSQAAKASASATVAVNPGPDTKGKGAPPAGTSPSPGTTLAPTTVPITSAKAAELPPGNYRLVVFELENFQGRRAEFSGECSNLADRGFDRVRSIIVSAGPWVAFEQSNFRGEMFILEKGEYPRWNTWSSSYRSDRLMSFRPIKMDAQEHKISLFEGANFKGNTIEIQGDDAPSLWVYGFSDRVGSVKVSSGTWVGYQYPGYRGYQYLLEPGDFRHWNEWGAFQPQMQSLRRLRDKQWHLEGSFPVLATEPPK
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1414
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.