Learn More
Beta-Carotin, TRC
Artikelnummer. 17988594
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17988594 25 mg 25 Milligramm
17919374 10 mg 10 Milligramm
17918334 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17988594 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC18425025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7235-40-7
Summenformel C40 H56
Molekulargewicht (g/mol) 536.87
Synonym β-Carotene, all-trans- (8CI), (all-E)-1,1'-(3,7,12,16-Tetramethyl-1,3,5,7,9,11,13,15,17-octadecanonaene-1,18-diyl)bis[2,6,6-trimethylcyclohexene], BetaVit, Betacarotene, C.I. 40800, C.I. Food Orange 5, Carofertin, Carotaben, Caroten Base 35468, Carotene Base 80, Carotene Base 80S, Carotene Base 80SV, CoroCare, Cyclohexene, 1,1'-(3,7,12,16-tetramethyl-1,3,5,7,9,11,13,15,17-octadecanonaene-1,18-diyl)bis[2,6,6-trimethyl-, (all-E)-, Food Orange 5, KPMK, Lucaratin, Lucarotin, Lucarotin 10CWD/O, Lucarotin 20MCT, Lucarotin 30SUN, Lurotin, NSC 62794, Provatene, Provatenol, Rovimix β-carotene, Serlabo, Solatene, all-E-β-Carotene, all-trans-β-Carotene, β-Carotene
IUPAC-Name 1,3,3-Trimethyl-2-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-Tetramethyl-18-(2,6,6-Trimethylcyclohexen-1-yl)Octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-Nonaenyl]Cyclohexen
SMILES C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material beta-Carotene
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
Formelmasse 536.4382