Learn More
Beta-Caryophyllen-Epoxid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Caryophyllene Oxide |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H24O/c1-10-5-6-13-15(4,16-13)8-7-12-11(10)9-14(12,2)3/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12-,13-,15-/m1/s1 |
| Formelmasse | 220.1827 |