missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Beta-casein Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-200127839
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
200 μL
Packungsgröße:
20 Mikroliter
200 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17710414 200 μL 200 Mikroliter
17793594 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17710414

Marke: Invitrogen™ PA5118998

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Beta-casein Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

This gene is a member of the beta casein family. There are two types of casein protein, beta (encoded by this gene) and kappa, both of which are secreted in human milk. Beta casein is the principal protein in human milk and the primary source of essential amino acids for a suckling infant. Beta and kappa casein proteins acting together form spherical micelles which bind within them important dietary minerals, such as calcium and phosphorous. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Beta-casein
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
Gen CSN2
Gen-Zugriffsnummer P02665, P05814, P10598
Gen-Alias beta casein; beta-caesin; beta-casein; beta-casein A3; beta-casein precursor; CASB; casein beta; CSN2; kappa-casein; Unknown (protein for MGC:133765); unnamed protein product
Gensymbole CSN2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein Casein Beta. The antigen corresponds to amino acid range 41-198 of the target protein.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography, Protein A
Menge 200 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 12991, 1447, 29173
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.