Learn More
Thermo Scientific™ beta-Casomorphin (1-3)
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
| Format | Fest |
| Molekulargewicht | 425.48 |
| Produkttyp | beta-Casomorphin (1-3) |
| Menge | 25 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Sequenz | Tyr-Pro-Phe |
Nur für Forschungszwecke