Learn More
Thermo Scientific™ Beta-Casomorphin (1-4), Rind
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Spezies | Bovine |
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
| Format | Fest |
| Molekulargewicht | 522.59 |
| Produkttyp | beta-Casomorphin (1-4), bovine |
| Menge | 25 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Sequenz | Tyr-Pro-Phe-Pro |
Nur für Forschungszwecke