Learn More
Thermo Scientific Chemicals Beta-Casomorphin, human, 95+%
Artikelnummer. 15414679
Change view
Click to view available options
Menge:
5mg
25mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15414679 5mg 5 Milligramm
15424679 25mg 25 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15414679
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62271.#0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ein Opioid-Peptid
An opioid peptide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102029-74-3
Spezifikation
Reinheit ≥ 95 %
Farbe Weiß
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung bei -20 °C
Format Pulver
Molekulargewicht 864.01
Produkttyp beta-Casomorphin
Menge 5mg