Learn More
beta-Catenin Antibody (9F2), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18278980 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18278980 20 μg 20 Mikrogramm
18129539 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18278980
Marke: Novus Biologicals NBP25325720UG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
beta-Catenin Monoclonal specifically detects beta-Catenin in Human, Bovine, Canine, Chicken samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen beta-Catenin
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, SDS-Page
Klassifikation Monoclonal
Klon 9F2
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.5 - 1 ug/ml, Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml, SDS-Page
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias beta 1 (88kD), beta-catenin, catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa, catenin beta-1, CTNNB, DKFZp686D02253, FLJ25606, FLJ37923
Gensymbole CTNNB1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant chicken Beta-catenin
Molekulargewicht des Antigens 92 kDa
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Mucosal Immunology, Neuroscience, Phospho Specific, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1499
Zielspezies Human, Bovine, Canine, Chicken
Inhalt und Lagerung Store at 4C.
Form Purified
Isotype IgG1 κ