missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
beta-Catenin Antibody (9F2), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
266.00 € - 508.00 €
Spezifikation
| Antigen | beta-Catenin |
|---|---|
| Klon | 9F2 |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Verdünnung | Western Blot 0.5 - 1 ug/ml, Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml, SDS-Page |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, SDS-Page |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18278980
|
Novus Biologicals
NBP2-53257-20UG |
20 μg |
266.00 €
20 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18129539
|
Novus Biologicals
NBP2-53257-100UG |
100 μg |
508.00 €
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
beta-Catenin Monoclonal specifically detects beta-Catenin in Human, Bovine, Canine, Chicken samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Spezifikation
| beta-Catenin | |
| 0.2 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, SDS-Page | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Mucosal Immunology, Neuroscience, Phospho Specific, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide | |
| 1499 | |
| Recombinant chicken Beta-catenin | |
| Primary | |
| Store at 4C. |
| 9F2 | |
| Western Blot 0.5 - 1 ug/ml, Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml, SDS-Page | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Bovine, Canine, Chicken | |
| beta 1 (88kD), beta-catenin, catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa, catenin beta-1, CTNNB, DKFZp686D02253, FLJ25606, FLJ37923 | |
| CTNNB1 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A or G purified | |
| 92 kDa |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts