missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta-Catenin Antibody (OTI2F10), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18163369 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18163369 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18163369

Marke: Novus Biologicals NBP246401

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Ensure accurate, reproducible results in Western Blot, Immunohistochemistry

beta-Catenin Monoclonal specifically detects beta-Catenin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen beta-Catenin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2F10
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 1.0% BSA and 50% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias beta 1 (88kD), beta-catenin, catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa, catenin beta-1, CTNNB, DKFZp686D02253, FLJ25606, FLJ37923
Gensymbole CTNNB1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 29-118 of human CTNNB1(NP_001091679) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Mucosal Immunology, Neuroscience, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1499
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.