Learn More
beta-Catenin Antibody (rCTNNB1/8043), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
232.00 € - 462.00 €
Spezifikation
| Antigen | beta-Catenin |
|---|---|
| Klon | rCTNNB1/8043 |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18659314
|
Novus Biologicals
NBP3-23703-100ug |
100 μg |
462.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18651784
|
Novus Biologicals
NBP3-23703-20ug |
20 μg |
232.00 €
20 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
beta-Catenin Monoclonal antibody specifically detects beta-Catenin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
| beta-Catenin | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immune System Diseases, Mucosal Immunology, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 1499 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A or G purified |
| rCTNNB1/8043 | |
| Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| beta 1 (88kD), beta-catenin, catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa, catenin beta-1, CTNNB, DKFZp686D02253, FLJ25606, FLJ37923 | |
| Recombinant fragment (around aa1-200) of human beta-Catenin protein (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |