Learn More
Beta Catenin Mouse, Clone: CTNNB1/1507, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 1499-MSM7-P0
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15969867
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Beta Catenin
Cell surface and cytoplasmic
CTNNB1/1507
Unconjugated
NP_001895
Mouse
92kDa
Protein A/G Purified
RUO
1499
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CTNNB1
Recombinant human full-length beta-Catenin (p120) protein fragment
HeLa or MCF-7 cells. Breast carcinoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.