missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beta Catenin Mouse, Clone: CTNNB1/1507, enQuireBio™

Artikelnummer. 15979867
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15979867 100 μg 100 Mikrogramm
15969867 20 μg 20 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15979867

Marke: EnquireBio 1499MSM7P1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Spezifikation

Antigen Beta Catenin
Anwendungen Immunohistochemistry
Zelluläre Lokalisierung Cell surface and cytoplasmic
Klassifikation Monoclonal
Klon CTNNB1/1507
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_001895
Gensymbole CTNNB1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human full-length beta-Catenin (p120) protein fragment
Molekulargewicht des Antigens 92kDa
Positivkontrolle HeLa or MCF-7 cells. Breast carcinoma
Reinigungsverfahren Protein A/G Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1499
Inhalt und Lagerung Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.