Learn More
Beta-Cyclocitral, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491100
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11491100 50 g 50 Gramm
11481100 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11491100
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25700.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 432-25-7 | C10H16O | 152.24 g/mol
beta-Cyclocitral is used as flavoring agent, nutrient, stabilizers, surfactants and emulsifiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Beta-cyclocitral wird als Aromastoff, Nährstoff, Stabilisator, Tensid und Emulgator verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dichlormethan, Ethylacetat und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Geschützt vor Luft und Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 432-25-7
Summenformel C10H16O
Molekulargewicht (g/mol) 152.24
MDL-Nummer MFCD00079078
InChI-Schlüssel MOQGCGNUWBPGTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-cyclocitral, b-cyclocitral, 1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 2,6,6-trimethyl, .beta.-cyclocitral, 2,6,6-trimethyl-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, unii-77y0u2x29g, cyclocitral, alpha beta-cyclocitral, 2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-carbaldehyde, 1-formyl-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexene
PubChem CID 9895
ChEBI CHEBI:53177
IUPAC-Name 2,6,6-Trimethylcyclohexen-1-Carbaldehyd
SMILES CC1=C(C=O)C(C)(C)CCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Cyclocitral
Dichte 0.944
Siedepunkt 62°C to 63°C (3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.498
Menge 50 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,dichloromethane,ethyl acetate and methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 152.23
Reinheit (%) ≥90%