Learn More
Beta-D-Allose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472838
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11472838 500 mg 500 Milligramm
11462838 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11472838 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16810.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2595-97-3 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2595-97-3
Summenformel C6H12O6.
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
MDL-Nummer MFCD00063268
InChI-Schlüssel GZCGUPFRVQAUEE-OBOOZECYSA-N
PubChem CID 57449163
IUPAC-Name (2R,3R,4R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-D-Allose
Schmelzpunkt 143°C to 146°C
Menge 500 mg
Beilstein 1724623
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,280
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 98%