Learn More
Beta-D-Galactose, TRC
Artikelnummer. 30179137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179137 50 mg 50 Milligramm
30179325 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179137 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG15526550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7296-64-2
Summenformel C6H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Synonym beta-D-Galactopyranose, beta-(+)-Galactose, beta-D-(+)-Galactose, beta-Galactose
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6R)-6-(Hydroxymethyl)oxan-2,3,4,5-Tetrol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-D-Galactose
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6-/m1/s1
Formelmasse 180.0634