Learn More
Beta-D-Galactose, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | beta-D-Galactose |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6-/m1/s1 |
| Formelmasse | 180.0634 |