Learn More
Thermo Scientific Chemicals beta-D-Glucosaminpentaacetat, 96 %
Artikelnummer. 11372836
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11372836 1 g 1 Gramm
11382836 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372836 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. L09020.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7772-79-4 | C16H23NO10 | 389.357 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7772-79-4
Summenformel C16H23NO10
Molekulargewicht (g/mol) 389.357
MDL-Nummer MFCD00006595
InChI-Schlüssel OVPIZHVSWNOZMN-OXGONZEZSA-N
Synonym n-acetyl-beta-d-glucosamine tetraacetate, 2-acetamido-1,3,4,6-tetra-o-acetyl-2-deoxy-beta-d-glucopyranose, beta-d-glucosamine pentaacetate, 2-acetamido-2-deoxy-beta-d-glucopyranose 1,3,4,6-tetraacetate, 2r,3s,4r,5r,6s-5-acetamido-3,4,6-triacetoxy-tetrahydropyran-2-yl methyl acetate, beta-d-galactosamine pentaacetate, 2-acetylamino-2-deoxy-beta-d-galactopyranose 1,3,4,6-tetraacetate, 2r,3s,4r,5r,6s-3,4,6-tris acetyloxy-5-acetamidooxan-2-yl methyl acetate, n-acetyl-, a-d-glucosamine tetraacetate, glc-n-ac free
PubChem CID 99461
IUPAC-Name [(2 R,3 S,4 R,5 R,6 S)-5 -Acetamido-3,4,6 -Triacetyloxoxan-2-yl]Methylacetat
SMILES CC(=O)NC1C(C(C(OC1OC(=O)C)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-D-Glucosamine pentaacetate
Schmelzpunkt 184°C to 189°C
Menge 1 g
Beilstein 98835
Optische Drehung +4° (c=10 in Chloroform)
Formelmasse 389.37
Reinheit (%) 96%