missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beta Dystroglycan Antibody (S05-5B5), Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-200072039 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18621555 50 μg 50 Mikroliter
18600935 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18621555

Marke: Novus Biologicals NBP31998550ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Beta Dystroglycan Monoclonal antibody specifically detects Beta Dystroglycan in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Beta Dystroglycan
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon S05-5B5
Konzentration 0.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Gen-Alias A3a, AGRNR, DAG156DAG, dystroglycan, dystroglycan 1 (dystrophin-associated glycoprotein 1), Dystrophin-associated glycoprotein 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human Beta Dystroglycan (Uniprot # Q14118)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1605
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.