Learn More
beta-Estradiol 17-Acetate, TRC
Artikelnummer. 30134159
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134159 250 mg 250 Milligramm
30012566 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134159 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE888005250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1743-60-8
Summenformel C20 H26 O3
Molekulargewicht (g/mol) 314.42
Synonym Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17β)-, 17-acetate, Estradiol, 17-acetate (6CI,7CI,8CI), 17β-Acetoxyestra-1,3,5(10)-trien-3-ol, 17β-Acetylestradiol, 17β-Estradiol 17-acetate, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol 17-acetate, Estradiol 17-monoacetate, β-Estradiol 17-acetate
IUPAC-Name [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
SMILES CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 17-beta-Estradiol 17-acetate
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H26O3/c1-12(21)23-19-8-7-18-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)9-10-20(18,19)2/h4,6,11,16-19,22H,3,5,7-10H2,1-2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
Formelmasse 314.1882