missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta Galactosidase Antibody (BG-02), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18719671 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18719671 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18719671 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB500334AF488

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

beta Galactosidase Monoclonal antibody specifically detects beta Galactosidase in E. coli samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen beta Galactosidase
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon BG-02
Konjugat Alexa Fluor 488
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias EC 3.2.1.23; b-gal
Wirtsspezies Mouse
Immunogen beta-Galactosidase purified from E. coli.
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Epitope Tags
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies E. coli
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.