Learn More
Beta-Glucogallin, TRC
Artikelnummer. 30137121
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137121 100 mg 100 Milligramm
30012748 25 mg 25 Milligramm
30005486 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137121 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG416000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13405-60-2
Summenformel C13H16O10
Molekulargewicht (g/mol) 332.26
Synonym [[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]3,4,5-trihydroxybenzoate, 1-Galloyl-beta-D-glucose, 1-(3,4,5-Trihydroxybenzoate) beta-D-Glucopyranose;1-Gallate-beta-D-glucopyranose, 1-Gallate-beta-D-glucose, 1(beta)-O-Galloylglucose, 1-Galloyl-beta-glucose, 1-Galloylglucose, 1-O-Galloyl-beta-D-glucopyranose, 1-O-Galloyl-beta-D-glucose, D-Glucose 1-(3,4,5-trihydroxybenzoate), Gallotannin 1, beta-D-Glucogallin
IUPAC-Name [(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl] 3,4,5-Trihydroxybenzoat
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Glucogallin
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H16O10/c14-3-7-9(18)10(19)11(20)13(22-7)23-12(21)4-1-5(15)8(17)6(16)2-4/h1-2,7,9-11,13-20H,3H2/t7-,9-,10+,11-,13+/m1/s1
Formelmasse 332.0743