Learn More
Beta-Glycerolphosphat-Dinatriumsalz-Pentahydrat, TRC
Artikelnummer. 30135464
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135464 100 g 100 Gramm
30008261 10 g 10 Gramm
30009650 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135464 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG598450100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13408-09-8
Summenformel C3 H7 O6 P . 2 Na
Molekulargewicht (g/mol) 216.04
Synonym 1,2,3-Propanetriol, 2-(dihydrogen phosphate), sodium salt, hydrate (1:2:5) (ACI), 1,2,3-Propanetriol, 2-(dihydrogen phosphate), disodium salt, pentahydrate (9CI), Glycerol, 2-(dihydrogen phosphate), disodium salt, pentahydrate (8CI), Sodium β-glycerophosphate pentahydrate, Disodium 2-glycerophosphate pentahydrate, Disodium β-glycerin phosphate pentahydrate, Disodium β-glycerophosphate pentahydrate, Glycerol-2-phosphate disodium salt pentahydrate, β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate
IUPAC-Name Disodium; 1,3-Dihydroxypropan-2-ylphosphat
SMILES [Na+].[Na+].OCC(CO)OP(=O)([O-])[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Glycerol Phosphate Disodium Salt Pentahydrate
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H9O6P.2Na/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
Formelmasse 215.9776