Learn More
Beta-Hydroxy-3,5-diiod-tyrosin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | beta-Hydroxy-3,5-diiodo-tyrosine |
| CAS | 90347-71-0 |
| Summenformel | C9H9I2NO4 |
| Menge | 0.5 mg |
| Synonym | 2-Amino-3-hydroxy-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H9I2NO4/c10-4-1-3(2-5(11)8(4)14)7(13)6(12)9(15)16/h1-2,6-7,13-14H,12H2,(H,15,16) |
| SMILES | NC(C(O)c1cc(I)c(O)c(I)c1)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-Amino-3-hydroxy-3-(4-hydroxy-3,5-diiodphenyl)propansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 448.98 |
| Formelmasse | 448.8621 |