Learn More
Beta-Hydroxyisovalersäure, TRC
Artikelnummer. 30132731
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132731 1 g 1 Gramm
30134385 50 g 50 Gramm
30008187 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132731 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9436051G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625-08-1
Summenformel C5 H10 O3
Molekulargewicht (g/mol) 118.13
Synonym Butanoic acid, 3-hydroxy-3-methyl-, Butyric acid, 3-hydroxy-3-methyl- (6CI,7CI,8CI), 3-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, 3-Hydroxy-3-methylbutyric acid, 3-Hydroxyisovaleric acid, 3-Methyl-3-hydroxybutyric acid, β-Hydroxy-β-methylbutyric acid, β-Hydroxyisovaleric acid
IUPAC-Name 3-Hydroxy-3-Methylbutansäure
SMILES CC(C)(O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Hydroxyisovaleric Acid
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O3/c1-5(2,8)3-4(6)7/h8H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Formelmasse 118.063