Learn More
beta II Tubulin Antibody (OTI1H3), Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30306252 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30306252 30 μL 30 Mikroliter
30306642 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30306252
Marke: Novus Biologicals NBP34486630ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
beta II Tubulin Monoclonal antibody specifically detects beta II Tubulin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen beta II Tubulin
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI1H3
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:4000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human TUBB2A(NP_001060) produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.