missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta-III Tubulin Antibody (GT1338), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18315284 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18315284 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18315284

Marke: Novus Biologicals NBP313505

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

beta-III Tubulin Monoclonal antibody specifically detects beta-III Tubulin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen beta-III Tubulin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon GT1338
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias beta-4, TUBB4 CFEOM3A, tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, TUJ1 antigen, TUJ-1 antigen
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human beta-III Tubulin. The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10381
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.