Learn More
beta-Ionon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455413
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11455413 500 g 500 Gramm
11445413 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455413 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13400.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 79-77-6 | C13H20O | 192.302 g/mol
It is an important fragrance chemical used in perfumery. The combination of α-ionone and β-ionone is characteristic of the scent of violets and used with other components in flavoring to recreate their scent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Stellt eine wichtige Duftstoffchemikalie dar, die in der Parfümerie verwendet wird. Die Kombination von α-ionon und β-ionon ist charakteristisch für den Geruch von Veilchen und wird mit anderen Bestandteilen in Aromastoffen verwendet, um ihren Duft nachzubilden.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.11 mg/mI bei 20 °C).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-77-6
Summenformel C13H20O
Molekulargewicht (g/mol) 192.302
MDL-Nummer MFCD00001549
InChI-Schlüssel PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Synonym beta-ionone, trans-beta-ionone, e-beta-ionone, 4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, .beta.-ionone, 3e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, 4-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl-3-buten-2-one, unii-a7nrr1hlh6, e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, beta-e-ionone
PubChem CID 638014
ChEBI CHEBI:32325
IUPAC-Name (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohexen-1-yl)but-3-en-2-on
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Ionone
Schmelzpunkt -49°C
Dichte 0.943
Siedepunkt 126°C to 128°C (12 mmHg)
Flammpunkt 112°C (233°F)
Brechungsindex 1.52
Menge 500 g
Beilstein 1909544
Merck Index 14,5056
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.11mg/mI at 20°C).
Formelmasse 192.3
Reinheit (%) 96%