Learn More
Beta-Ketoglutarsäure, TRC
Artikelnummer. 30393963
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30393963 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393963 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK19120510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Ketoglutaric Acid
CAS 542-05-2
Summenformel C5 H6 O5
Menge 10 g
Synonym 3-oxo-Glutaric Acid, β-oxo-Glutaric Acid, 1,3-Dicarboxyacetone, 3-Ketoglutaric Acid, 3-Oxoglutaric Acid, 3-Oxopentanedioic Acid, Acetone-1,3-dicarboxylic Acid, s-Acetonedicarboxylic Acid, β-Oxoglutaric Acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
SMILES OC(=O)CC(=O)CC(=O)O
IUPAC-Name 3-Oxopentandioesäure
Molekulargewicht (g/mol) 146.098
Formelmasse 146.0215