Learn More
Invitrogen™ Beta-Lactamase (TEM-1) Recombinant Protein
Artikelnummer. 11513467
Click to view available options
Menge:
10 μg
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11513467
Marke: Invitrogen™ PV3575
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Recombinant Protein
TEM-1 beta-lactamase is the most widespread enzyme to confer beta-lactam antibiotic resistance to gram-negative bacteria. It is a monomeric protein that requires no metals or cofactors for activity. TEM-1 beta-lactamase efficiently hydrolyzes most penicillin and cephalosporin substrates, including nitrocefin and fluorescent derivates. This protein is intended to be used as a positive control for enzyme-dependent substrate hydrolysis and for use on immunoblots. Other uses include kinetic studies with novel substrates or identification of inhibitors of beta-lactamase as part of an antimicrobial program. 1165 micromoles of penicillin G hydrolyzed per minute per milligram of total protein.
CD248 (CD248 Molecule) is a Protein Coding gene. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include calcium ion binding and extracellular matrix binding. An important paralog of this gene is CD93. CD248 may play a role in tumor angiogenesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Q9HCU0
Konzentration See Label
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kinase Assay
Zusammensetzung 200mM potassium phosphate with 50% glycerol and no preservative; pH 7
Gen-ID (Entrez) 57124
Molekulargewicht 38 kDa
Name Beta-Lactamase (TEM-1)
pH-Bereich 7
Reinigungsverfahren Purified
Menge 10 μg
Lagerungsbedingungen -80°C
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias 2610111G01Rik; AI842296; CD164 sialomucin-like 1; CD164L1; Cd248; CD248 antigen, endosialin; CD248 molecule; CD248 molecule, endosialin; endosialin; MGC119478; MGC119479; TEM1; tumor endothelial marker 1
Gebräuchliche Bezeichnung CD248
Gensymbol CD248
Biologische Aktivität 1165 micromoles of penicillin G hydrolyzed / minute / milligram of total protein.
Produkttyp Protein
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Inhalt und Lagerung -80°C
Aktivität 1165 micromoles of penicillin G hydrolyzed per minute per milligram of total protein.
Versandbedingung Dry Ice
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Protein-Subtyp Other Proteins
Forschungskategorie Drug Discovery
Produktlinie GeneBLAzer
Reinheits- oder Qualitätsgrad 95% as determined by a Coomassie ™ blue stained SDS-PAGE gel. Calculated from the protein sequence(s).