Learn More
Beta-Methylamino-L-alaninhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30465759
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30465759 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30465759 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM28555310MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Methylamino-L-alanine Hydrochloride
CAS 16012-55-8
Summenformel C4H10N2O2 • (HCl)
Menge 10 mg
Synonym 2-Amino-3-(methylamino)propanoic Acid Hydrochloride, S(+)-β-Methyl-α,β-diaminopropionic Acid Hydrochloride, BMAA Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C4H10N2O2.ClH/c1-6-2-3(5)4(7)8;/h3,6H,2,5H2,1H3,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1
SMILES CNC[C@H](N)C(O)=O.Cl
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(methylamino)propansäure;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 118.133646
Formelmasse 154.0509