Learn More
Beta-Myrcen 1000 μg/ml in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Myrcene |
| CAS | 123-35-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Myrcene |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C10 H16 |
| Konzentration | 1.000 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 1,6-Octadiene, 7-methyl-3-methylene-, 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene, 2-Methyl-6-methylene-2,7-octadiene, 3-Methylene-7-methyl-1,6-octadiene, Myrcene, NSC 406264, beta-Myrcene, ÃŽ2-Geraniolene, ÃŽ2-Myrcene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3 |
| SMILES | CC(=CCCC(=C)C=C)C |
| Mehr anzeigen |