Learn More
Beta-NADPH-Tetrasodium Salzhydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | NADPH |
| CAS | 2646-71-1 |
| Summenformel | C21 H26 N7 O17 P3 . 4 Na |
| Menge | 1 g |
| Synonym | NADPH reduced form, tetrasodium salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;;/m1..../s1 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP(=O)([O-])[O-])[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O |
| IUPAC-Name | Tetrasodium; [(2R,3R,4R,5R)-2-(6-Aminopurin-9-yl)-5-[[(2R,3S,4R,5R)-5-(3-Carbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl]oxyoxidophosphoryl]oxymethyl]-4-hydroxyoxolan-3-yl] phosphat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 833.35 |
| Formelmasse | 833.0189 |