missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta-Naphthol-Violett, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11465687
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11465687 50 g 50 Gramm
11455687 10 g 10 Gramm
11475687 250 g 250 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11465687

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24279.18

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
Beta-Naphthol-Violett weist antiseptische Eigenschaften auf und wird bei der Synthese bestimmter Azofarbstoffe und Antioxidantien für Gummi verwendet. Es kann auch für den Nachweis des Eisenions verwendet werden, das die beta-Naphthol-violette Lösung grün macht.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7143-21-7
Summenformel C16H9N3Na2O9S2
Molekulargewicht (g/mol) 497.36
MDL-Nummer MFCD00021457
InChI-Schlüssel QMNPQXAVQXMXTD-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 44135658
IUPAC-Name Dinatrium;-Hydroxy-4-[(4-Nitrophenyl)Hydrazinyliden]-3-Oxonaphthalin-2,7-Disulfonat
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C3=C(C=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-])C=C(C2=O)S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+].[Na+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material beta-Naphthol Violet
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 497.37
Geruch Odorless
Menge 50 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.