Learn More
Beta-Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042385
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15424739
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62337.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 53-84-9 | C21H27N7O14P2 | 663.43 g/mol
NAD+, Free Acid is a major electron acceptor molecule in biological oxidation reactions. It is also used as a catalyst intermediate and several enzymes in a multistep system, known as enzyme cycling,.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Freie NAD+-Säure ist ein wichtiges Elektronenakzeptormolekül in biologischen Oxidationsreaktionen. Wird auch als katalysierendes Zwischenprodukt und für mehrere Enzyme in einem mehrstufigen System, bekannt als Enzymzyklierung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 50 mg/ml
Hinweise
B-NAD ist sehr hygroskopisch und sollte mit Trockenmittel gelagert werden. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 53-84-9
Summenformel C21H27N7O14P2
Molekulargewicht (g/mol) 663.43
MDL-Nummer MFCD00150377
InChI-Schlüssel BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Synonym nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
PubChem CID 15938971
ChEBI CHEBI:57540
IUPAC-Name [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl]-[(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphat
SMILES NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifications
Chemischer Name oder Material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 3584133
Merck Index 14,6344
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 50mg/ml
Formelmasse 663.43
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver