Learn More
Reduziertes Beta-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat-Tetrasodiumsalz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445795
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15445795 100 mg 100 Milligramm
15455795 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445795 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62089.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00 €
    188.65 € / 100 Milligramm
    Sparen 20.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2646-71-1 | C21H26N7Na4O17P3 | 833.35 g/mol
NADPH tetra sodium salt is used as an ubiquitous cofactor and biological reducing agent. β-NADPH is a coenzyme found in all living cells and is involved in redox reactions carrying electrons from one reaction to another. It is used as an electron donor, cofactor for many redox enzymes including nitric oxide synthetase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
NADPH Tetranatriumsalz wird als allgegenwärtiger Kofaktor und biologisches Reduktionsmittel verwendet. β-NADPH ist ein Coenzym, das in allen lebenden Zellen vorkommt und an Redoxreaktionen beteiligt ist, die Elektronen von einer Reaktion zu einer anderen transportieren. Es wird als Elektronenspender, Kofaktor für viele Redox-Enzyme einschließlich Stickoxid-Synthetase verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur -20 °C. Lichtempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2646-71-1
Summenformel C21H26N7Na4O17P3
Molekulargewicht (g/mol) 833.35
MDL-Nummer MFCD10567216
InChI-Schlüssel WYWWVJHQDVCHKF-NRTBITFTNA-J
Synonym nadph tetrasodium salt, nadph, tetrasodium salt, coenzyme ii tetrasodium salt reduced form
PubChem CID 131673986
IUPAC-Name [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylhydrogenphosphat;molekularer Wasserstoff;natrium
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reduced tetrasodium salt
Farbe Weiß
Menge 100 mg
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50mg/ml).
Formelmasse 833.35
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver